Få mere at vide
O-Desmethyl Carvedilol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethyl Carvedilol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O4/c26-16(14-24-12-13-28-21-10-4-3-9-20(21)27)15-29-22-11-5-8-19-23(22)17-6-1-2-7-18(17)25-19/h1-11,16,24-27H,12-15H2 |
| Formel vægt | 392.1736 |