Få mere at vide
O-Desmethylbrinzolamid, TRC
Artikelnummer. 30133840
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133840 50 mg
30004513 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133840 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67761050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 186377-56-0
Molekylær formel C11 H19 N3 O5 S3
Molekylvægt (g/mol) 369.4807
Synonym 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)- (9CI), (4R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, (R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, Brinzolamide O-Desmethyl Impurity
IUPAC navn (4R)-4-(ethylamino)-2-(3-hydroxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazin-6-sulfonamid
SMIL CCN[C@H]1CN(CCCO)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl Brinzolamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19N3O5S3/c1-2-13-9-7-14(4-3-5-15)22(18,19)11-8(9)6-10(20-11)21(12,16)17/h6,9,13,15H,2-5,7H2,1H3,(H2,12,16,17)/t9-/m0/s1
Formel vægt 369.0487