missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Desmethyl Astemizole, TRC

Artikelnummer. 30011867
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011867 10 mg
30012638 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29075010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73736-50-2
Molekylær formel C27 H29 F N4 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 481
Synonym Desmethyl Astemizole Hydrochloride
IUPAC navn 4-[2-[4-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]benzimidazol-2-yl]amino]piperidin-1-yl]ethyl]phenol;hydrochloride
SMIL Cl.Oc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl Astemizole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H29FN4O.ClH/c28-22-9-5-21(6-10-22)19-32-26-4-2-1-3-25(26)30-27(32)29-23-14-17-31(18-15-23)16-13-20-7-11-24(33)12-8-20;/h1-12,23,33H,13-19H2,(H,29,30);1H
Formel vægt 480.2092
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.