missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Desmethyl Adapalen, TRC

Artikelnummer. 30358557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358557 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2906805MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl Adapalene
CAS 125316-60-1
Molekylær formel C27 H26 O3
Mængde 5 mg
Synonym 6-(4-Hydroxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic Acid, AHPN, CD 437, CD 437/AHPN
InChI formel InChI=1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)/t16-,17+,18-,27-
SMIL OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc(O)c(c3)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
IUPAC navn 6-[3-(1-adamantyl)-4-hydroxyphenyl]naftalen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 398.49
Formel vægt 398.1882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.