Få mere at vide
O-Desisopropyl-O-methoxyethyl Nimodipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O8/c1-13-17(20(24)30-10-8-28-3)19(15-6-5-7-16(12-15)23(26)27)18(14(2)22-13)21(25)31-11-9-29-4/h5-7,12,19,22H,8-11H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 434.1689 |
| Procent renhed | >95% |