Få mere at vide
O-Desisobutyl-O-n-propyl Febuxostat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-cyano-4-propoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
| CAS | 1530308-87-2 |
| Molekylær formel | C15 H14 N2 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Febuxostat Impurity 22 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O3S/c1-3-6-20-12-5-4-10(7-11(12)8-16)14-17-9(2)13(21-14)15(18)19/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCCOc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(3-cyano-4-propoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.35 |
| Formel vægt | 302.0725 |