Få mere at vide
O-Deshydroxyethyl Bosentan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Deshydroxyethyl Bosentan |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N5O5S/c1-25(2,3)16-10-12-17(13-11-16)36(32,33)30-21-20(35-19-9-6-5-8-18(19)34-4)24(31)29-23(28-21)22-26-14-7-15-27-22/h5-15H,1-4H3,(H2,28,29,30,31) |
| Formel vægt | 507.1576 |