Få mere at vide
O-Desethylrepaglinide (2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 30051490
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051490 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051490 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0944.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
O-Desethylrepaglinide (2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desethylrepaglinide
CAS 1809091-07-3
Analyt- eller komponentnavne O-Desethylrepaglinide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H32 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid, O-Desethylrepaglinide
InChI formel InChI=1S/C25H32N2O4/c1-17(2)14-21(19-8-4-5-9-22(19)27-12-6-3-7-13-27)26-24(29)16-18-10-11-20(25(30)31)23(28)15-18/h4-5,8-11,15,17,21,28H,3,6-7,12-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)(H,30,31)/t21-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1ccc(C(=O)O)c(O)c1)c2ccccc2N3CCCCC3
IUPAC navn 2-hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 424.53
Mængde 25 mg
Formel vægt 424.2362 g/mol