Få mere at vide
O-Desethylrepaglinide (2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
O-Desethylrepaglinide (2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desethylrepaglinide |
| CAS | 1809091-07-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | O-Desethylrepaglinide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H32 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid, O-Desethylrepaglinide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32N2O4/c1-17(2)14-21(19-8-4-5-9-22(19)27-12-6-3-7-13-27)26-24(29)16-18-10-11-20(25(30)31)23(28)15-18/h4-5,8-11,15,17,21,28H,3,6-7,12-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)(H,30,31)/t21-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1ccc(C(=O)O)c(O)c1)c2ccccc2N3CCCCC3 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid |
| Vis mere |