Få mere at vide
O-Desethyl Resiquimod, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desethyl Resiquimod |
| CAS | 144875-23-0 |
| Molekylær formel | C15H18N4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-(hydroxymethyl)-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O2/c1-15(2,21)8-19-11(7-20)18-12-13(19)9-5-3-4-6-10(9)17-14(12)16/h3-6,20-21H,7-8H2,1-2H3,(H2,16,17) |
| SMIL | CC(C)(O)Cn1c(CO)nc2c(N)nc3ccccc3c12 |
| IUPAC navn | 1-[4-amino-2-(hydroxymethyl)imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.33 |