missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Desethyl-O-propyl Methisosildenafil, TRC

Artikelnummer. 30355061
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355061 10 mg
30365880 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28949510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391053-82-9
Molekylær formel C24 H34 N6 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 502.6296
Synonym rel-5-[5-[[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Propoxyphenyl Aildenafil
IUPAC navn 5-[5-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]sulfonyl-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N4C[C@@H](C)N[C@@H](C)C4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propoxyphenyl Aildenafil
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H34N6O4S/c1-6-8-19-21-22(29(5)28-19)24(31)27-23(26-21)18-12-17(9-10-20(18)34-11-7-2)35(32,33)30-13-15(3)25-16(4)14-30/h9-10,12,15-16,25H,6-8,11,13-14H2,1-5H3,(H,26,27,31)/t15-,16+
Formel vægt 502.2362
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.