Få mere at vide
O-Desethyl O-Isopropyl Dabigatran Etexilate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desethyl O-Isopropyl Dabigatran Etexilate |
| CAS | 1610758-19-4 |
| Molekylær formel | C35 H43 N7 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H43N7O5/c1-5-6-7-10-21-46-35(45)40-33(36)25-12-15-27(16-13-25)38-23-31-39-28-22-26(14-17-29(28)41(31)4)34(44)42(30-11-8-9-19-37-30)20-18-32(43)47-24(2)3/h8-9,11-17,19,22,24,38H,5-7,10,18,20-21,23H2,1-4H3,(H2,36,40,45) |
| SMIL | CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OC(C)C)c4ccccn4)cc1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 3-[[2-[[4-(N-hexoxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 641.76 |
| Formel vægt | 641.3326 |