Få mere at vide
O-Desethyl Dapagliflozin tetraacetate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(tetrahydrofuran) Empagliflozin Tetraacetate |
| CAS | 1079083-63-8 |
| Molekylær formel | C27H29ClO10 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Des(tetrahydrofuran) Empagliflozin Tetraacetate, (1S)-1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-, 2,3,4,6-tetraacetate D-Glucitol, (2R,3R,4R,5S,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-chloro-3-(4-hydroxybenzyl)phenyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29ClO10/c1-14(29)34-13-23-25(35-15(2)30)27(37-17(4)32)26(36-16(3)31)24(38-23)19-7-10-22(28)20(12-19)11-18-5-8-21(33)9-6-18/h5-10,12,23-27,33H,11,13H2,1-4H3/t23-,24+,25-,26+,27+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O)cc3)c2 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S,6S)-2-(acetoxymethyl)-6-(4-chloro-3-(4-hydroxybenzyl)phenyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 548.97 |
| Formel vægt | 548.14 |