missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-Desethyl Azilsartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desethyl Azilsartan |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16N4O5/c28-21(29)17-6-3-7-18-19(17)27(22(30)24-18)12-13-8-10-14(11-9-13)15-4-1-2-5-16(15)20-25-23(31)32-26-20/h1-11H,12H2,(H,24,30)(H,28,29)(H,25,26,31) |
| Formel vægt | 428.1121 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?