Få mere at vide
o-Cresolphthalein
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Cresolphthalein |
| Smeltepunkt | 223 °C til 225 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 310554 |
| Merck Index | 14,2576 |
| IUPAC navn | 3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on |
| Formel vægt | 346.39 |