Få mere at vide
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Artikelnummer. 11419076
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419076 1 g 1g
11429076 5 g 5g
11439076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17941.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 62698-54-8 | C32H28N2Na4O12 | 724.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62698-54-8
Molekylær formel C32H28N2Na4O12
Molekylvægt (g/mol) 724.54
MDL nummer MFCD00066371
InChI nøgle KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
Synonym phthalein complexon sodium salt, o-cresolphthalein complexone tetrasodium salt, sodium 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1,1-diyl bis 2-hydroxy-3-methyl-5,1-phenylene bis methylene bis azanetriyl tetraacetate, phthaleincomplexonsodiumsalt, phthalein complexone sodium salt, glycine, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:4, glycine, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-, tetrasodium salt, tetrasodium 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl bis 6-hydroxy-5-methylbenzene-3,1-diyl methanediylnitrilo tetraacetate, tetrasodium 2-5-1-3-bis carboxylatomethyl amino methyl-4-hydroxy-5-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-2-hydroxy-3-methylphenyl methyl carboxylatomethyl amino acetate, tetrasodium 2-5-1-3-bis 2-oxido-2-oxoethyl amino methyl-4-hydroxy-5-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-2-hydroxy-3-methylphenyl methyl-2-oxido-2-oxoethyl amino acetate
PubChem CID 112916
IUPAC navn tetranatrium;2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxylatomethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Mængde 1 g
Formel vægt 724.54