Få mere at vide
o-Cresolphtalein Complexone Natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10599272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10599272 25 g Glasflaske 25g
10127180 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599272 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405750250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62698-54-8
Molekylær formel C32H28N2Na4O12
Molekylvægt (g/mol) 724.54
MDL nummer MFCD00066371
InChI nøgle KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 112916
IUPAC navn tetranatrium;2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxylatomethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresolphthalein complexone sodium salt
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 724.53
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Egnethed (for use as a reagent for calcium) passes
Farve Lilla
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver