Få mere at vide
o-Cresolphtalein Complexone Natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10127180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
10127180 5 g Glasflaske 5g
10599272 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10127180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405750050
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62698-54-8
Molekylær formel C32H28N2Na4O12
Molekylvægt (g/mol) 724.54
MDL nummer MFCD00066371
InChI nøgle KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 112916
IUPAC navn tetranatrium;2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxylatomethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale o-Cresolphthalein complexone sodium salt
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 724.53
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Egnethed (for use as a reagent for calcium) passes
Farve Lilla
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.