Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolphtalein Complexone, ren
Artikelnummer. 10269413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10269413
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2411-89-4
Molekylær formel C32H32N2O12
Molekylvægt (g/mol) 636.61
MDL nummer MFCD00005911
InChI nøgle IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
PubChem CID 75485
IUPAC navn 2-[({5-[1-(3-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresolphthalein Complexone
Smeltepunkt 181.0°C
Navn note Pure
Merck Index 15, 2566
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 573 to 579nm (in 0.1N NaOH)
Formel vægt 636.6
Tab ved tørring 10% max. (1 g, 105°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Egnethed As indicator for complexometry: Passes Test
UV-spektrometri Complies
Farve Brun til hvid
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver