Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolphtalein complexone, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 11396676
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396676 5 g 5g
11386676 1 g 1g
11306686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396676 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L03859.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    693.60 DKK
    564.65 DKK / 5g
    Spare 128.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636,61 g/mol
Indikator for kompleksometrisk titrering af Mg, Ca, Sr og Ba. Det bruges som en jordalkalimetalionindikator. Foreslået at være farveløs ved pH 11, men bliver lyserød ved tilstedeværelse af jordalkalimetaller. Bruges også i en autoanalysator til at bestemme serumcalcium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelsesindikator
for kompleksometrisk titrering af Mg, Ca, Sr og Ba. Det bruges som en jordalkalimetalionindikator. Foreslået at være farveløs ved pH 11, men bliver lyserød ved tilstedeværelse af jordalkalimetaller. Bruges også i en autoanalysator til at bestemme serumcalcium.
Opløselighed
Opløselig i NaOH (50 mg/ml), vandig ammoniak og organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2411-89-4
Molekylær formel C32H32N2O12
Molekylvægt (g/mol) 636.61
MDL nummer MFCD00005911
InChI nøgle IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresolphthalein complexone, phthalein purple, cresolphthalexon, o-cresolphthalexon, phthalein complexon, o-cresolphthalein complexon, cresolphthalein complexon, metal phthalein, cresolphthalein complexone, unii-a4p6737i7f
PubChem CID 75485
IUPAC navn 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresolphthalein complexone
Smeltepunkt ∽198 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 381994
Opløselighedsinformation Opløselig i NaOH (50 mg/ml), vandbaseret ammoniak og organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
Formel vægt 636.62
Grad Indikator