Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolphtalein complexone, indikatorkvalitet
Beskrivelse
Indikator for kompleksometrisk titrering af Mg, Ca, Sr og Ba. Det bruges som en jordalkalimetalionindikator. Foreslået at være farveløs ved pH 11, men bliver lyserød ved tilstedeværelse af jordalkalimetaller. Bruges også i en autoanalysator til at bestemme serumcalcium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
for kompleksometrisk titrering af Mg, Ca, Sr og Ba. Det bruges som en jordalkalimetalionindikator. Foreslået at være farveløs ved pH 11, men bliver lyserød ved tilstedeværelse af jordalkalimetaller. Bruges også i en autoanalysator til at bestemme serumcalcium.
Opløselighed
Opløselig i NaOH (50 mg/ml), vandig ammoniak og organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Cresolphthalein complexone |
| Smeltepunkt | ∽198 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 381994 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i NaOH (50 mg/ml), vandbaseret ammoniak og organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 636.62 |
| Grad | Indikator |