Få mere at vide
o-Cresolphthalein-komplekset, Solstice
Artikelnummer. 15636100
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15636100 25 g Glasflaske 25g
15626100 1 g Glasflaske 1g
15646100 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15636100 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 6400025G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4480.00 DKK
    3697.94 DKK / 25g
    Spare 782.06 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator (til kompleksometri)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2411-89-4
Molekylær formel C32H32N2O12
Molekylvægt (g/mol) 636.61
MDL nummer MFCD00005911
InChI nøgle IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75485
IUPAC navn 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresolphthalein Complexone
Smeltepunkt 179 °C til 182 °C
Kogepunkt >260 °C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 381994
Formel vægt 636,6 g/mol
Lugt Ubehageligt
Emballage Glasflaske
Farve Gul
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver