Få mere at vide
o-Cresol, TRC
Artikelnummer. 18012950
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18012950 500 g
18013250 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC781910500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-48-7
Molekylær formel C7 H8 O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Synonym Phenol, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylphenol (ACI), o-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-hydroxybenzene, 2-Cresol, 2-Hydroxytoluene, NSC 23076, NSC 36809, o-Cresylic acid, o-Hydroxytoluene, o-Methylphenol, o-Methylphenylol, o-Oxytoluene, o-Toluol
IUPAC navn 2-methylphenol
SMIL Cc1ccccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylphenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Formel vægt 108.0575
Procent renhed >95%