Få mere at vide
o-Cresol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 31°C |
| Tæthed | 1.046 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 191°C to 192°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 2-(CH3)C6H4OH |
| MDL nummer | MFCD00002226 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | o-Cresol, 2-Hydroxytoluene, 2-Methylphenol, o-Cresol |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.14 |
| Grad | Research |