Få mere at vide
o-Cresol-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Cresol-d8 |
| CAS | 203645-65-2 |
| Molekylær formel | C7 2H8 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol-d, 6-(methyl-d3)- (9 CI), o-Cresol-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5-deuteriooxy-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.19 |
| Formel vægt | 116.1077 g/mol |
| Vis mere |