Få mere at vide
o-Cresol-d3 (methyl-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylphenol-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 70837-27-3 |
| Molekylær formel | C7H5D3O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Phenol','2-(methyl-d3)- (9CI','ACI), 2-(Methyl-d3)phenol (ACI), o-Cresol-d3 (methyl-d3), 2-Methylphenol-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3 |
| SMIL | OC1=CC=CC=C1C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-(methyl-d3)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.16 |
| Formel vægt | 111.08 |