missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
o-Cresol Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Cresol Beta-D-Glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O7/c1-6-4-2-3-5-7(6)19-13-10(16)8(14)9(15)11(20-13)12(17)18/h2-5,8-11,13-16H,1H3,(H,17,18)/t8-,9-,10+,11-,13-/m0/s1 |
| Formel vægt | 284.0896 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?