Få mere at vide
o-Cresol, 99%
Artikelnummer. 10300054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10300054 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10442865 100 g Glasflaske 100g
10346220 500 g Glasflaske 500g
10498630 1 kg Glasflaske 1kg
13488298 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10300054 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110550025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-48-7 , 108-95-2
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002226
InChI nøgle QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC navn 2-methylphenol
SMIL CC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30,0 °C til 32,0 °C
Farve Rav til farveløs
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 191,0 °C
Flammepunkt 81 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4OH
Mængde 2.5 kg
Beilstein 06,349
Merck Index 15,2564
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og kloroform
Viskositet 4,75 mPa (35 °C)
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P350-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.