Få mere at vide
o-Cresol, ≥99, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15617780 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15617780 1 kg Glass bottle 1kg
15607780 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15617780 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. C857001KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 95-48-7
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002226
InChI nøgle QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC navn 2-methylphenol
SMIL CC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresol
Smeltepunkt 30.99°C (1013hPa)
Farve Colorless
Tæthed 1.05g/cu.cm at 20°C
Kogepunkt 191°C (1013 hPa)
Flammepunkt 81°C (177.8°F)
Tændingspunkt 1110°F
Lugt Characteristic
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3C6H4OH
Mængde 1 kg
FN nummer UN3455
Beilstein 506917
Opløselighedsinformation 26g/L at 25°C Solubility in water
Dampdensitet 3.72 (vs air)
Formel vægt 108.14g/mol
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Solid