Få mere at vide
o-Cresol, 99%, AcroSeal™
Artikelnummer. 10503648 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10503648 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10278127 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10503648 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405731000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-48-7 , 108-95-2
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002226
InChI nøgle QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC navn 2-methylphenol
SMIL CC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30,0 °C til 32,0 °C
Farve Rav til farveløs
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 191,0 °C
Flammepunkt 81 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4OH
Mængde 100 mL
Beilstein 06,349
Merck Index 15,2564
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og kloroform
Viskositet 4,75 mPa (35 °C)
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Flydende eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Cresol