Få mere at vide
o-Cresol, 98+%
Artikelnummer. 15403057
Skift visning
Mængde:
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
2000g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403057 2000 g 2000g
11435053 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15403057 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12307.0P
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108,14 g/mol
o-Cresol bruges hovedsageligt som en forløber for andre forbindelser. Kolbe-Schmitt-carboxylering giver o-cresotinsyre, et farmaceutisk mellemprodukt. Det muskelafslappende middel Mephenesin er en ether afledt af o-cresol. Anvendes som klæbemidler og forseglingskemikalier, brændstoffer og brændstofadditiver, mellemprodukter, opløsningsmidler, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Cresol bruges hovedsageligt som en forløber for andre forbindelser. Kolbe-Schmitt-carboxylering giver o-cresotinsyre, et farmaceutisk mellemprodukt. Det muskelafslappende middel Mephenesin er en ether afledt af o-cresol. Anvendes som klæbemidler og forseglingskemikalier, brændstoffer og brændstofadditiver, mellemprodukter, opløsningsmidler, maling og belægninger.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, ether. Uopløseligt i vand, men opløseligt i omkring 40 dele vand. Opløseligt i carbontetrachlorid
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-48-7
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002226
InChI nøgle QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC navn 2-methylphenol
SMIL CC1=CC=CC=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale o-Cresol
Smeltepunkt 30 °C til 34 °C
Tæthed 1.048
Kogepunkt 190 °C til 192 °C
Flammepunkt 81 °C (177 °F)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 2000 g
FN nummer UN3455
Beilstein 506917
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,2579
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ether. Uopløseligt i vand, men opløseligt i cirka 40 dele vand. Opløselig i kulstoftetrachlorid
Formel vægt 108.14
Procent renhed ≥98%