Få mere at vide
o-Cresol, 98+%
Artikelnummer. 11435053
Skift visning
Mængde:
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
2000g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435053 500 g 500g
15403057 2000 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435053 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12307.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.99 DKK
    317.65 DKK / 500g
    Spare 35.34 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108,14 g/mol
o-Cresol bruges hovedsageligt som en forløber for andre forbindelser. Kolbe-Schmitt-carboxylering giver o-cresotinsyre, et farmaceutisk mellemprodukt. Det muskelafslappende middel Mephenesin er en ether afledt af o-cresol. Anvendes som klæbemidler og forseglingskemikalier, brændstoffer og brændstofadditiver, mellemprodukter, opløsningsmidler, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Cresol bruges hovedsageligt som en forløber for andre forbindelser. Kolbe-Schmitt-carboxylering giver o-cresotinsyre, et farmaceutisk mellemprodukt. Det muskelafslappende middel Mephenesin er en ether afledt af o-cresol. Anvendes som klæbemidler og forseglingskemikalier, brændstoffer og brændstofadditiver, mellemprodukter, opløsningsmidler, maling og belægninger.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, ether. Uopløseligt i vand, men opløseligt i omkring 40 dele vand. Opløseligt i carbontetrachlorid
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-48-7
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002226
InChI nøgle QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC navn 2-methylphenol
SMIL CC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresol
Smeltepunkt 30 °C til 34 °C
Tæthed 1.048
Kogepunkt 190 °C til 192 °C
Flammepunkt 81 °C (177 °F)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 500 g
FN nummer UN3455
Beilstein 506917
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,2579
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ether. Uopløseligt i vand, men opløseligt i cirka 40 dele vand. Opløselig i kulstoftetrachlorid
Formel vægt 108.14
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Cresol