missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
o-Cresol-3,4,5,6-d4,OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylphenol-3,4,5,6,O-D5 |
| CAS | 3647-00-5 |
| Molekylær formel | C7 D5 H3 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | o-Cres-3,4,5,6-d4-ol-d (7 CI, 8 CI), 6-Methylphen-2,3,4,5-d4-ol-d, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-methylphenol-O-d, 2-Methylphenol-3,4,5,6,O-d5, o-Cresol-d5, 2-Methylphenol-3,4,5,6,O-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5-deuteriooxy-6-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.169 |
| Formel vægt | 113.089 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?