Få mere at vide
o-Chloranil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Chloranil |
| CAS | 2435-53-2 |
| Molekylær formel | C6Cl4O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,4,5,6-Tetrachloro-3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-Tetrachloro-o-benzoquinone, Tetrachloro-o-benzoquinone, 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzoquinone, 3,4,5,6-Tetrachlorocyclohexadiene-1,2-dione, Isochloranil, NSC 403503, Tetrachloro-1,2-benzoquinone, Tetrachloro-o-benzoquinone, Tetrachloro-o-quinone, Tetrachloro-ortho-benzoquinone, Tetrachloroorthobenzoquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9 |
| SMIL | ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(=C1Cl)Cl |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.88 |
| Formel vægt | 243.8652 |