Få mere at vide
o-Chloramine T, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Chloramine T |
| CAS | 110076-44-3 |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl N O2 S . Na |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClNO2S.Na/c1-6-4-2-3-5-7(6)12(10,11)9-8;/h2-5H,1H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].Cc1ccccc1S(=O)(=O)[N-]Cl |
| IUPAC navn | sodium;chloro-(2-methylphenyl)sulfonylazanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.644 |
| Formel vægt | 226.978 |