missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
o-Carborane-1-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Carborane-1-carboxylic Acid |
| CAS | 18178-04-6 |
| Molekylær formel | C3H12B10O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,2-Dicarbadodecaborane-1-carboxylic Acid, 1-Carboxy-closo-1,2-dicarbadodecaborane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H12B10O2/c14-1(15)3-2-4(3)6(2)7(2)5(2,3)9(3)8(3,4)10(4,6)12(6,7)11(5,7,9)13(8,9,10)12/h2,4-13H,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)[C]1234[BH]567[BH]89%10[BH]%11%12%13[BH]8%14%15[BH]%11%16%17[BH]%12%18%19[BH]59%13[BH]16%18[CH]2%16%19[BH]3%14%17[BH]47%10%15 |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.24 |
| Formel vægt | 190.1768 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?