Få mere at vide
o-Carbomethoxybenzyl Sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Carbomethoxybenzyl Sulfonamide |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO4S/c1-14-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,12,13) |
| Formel vægt | 229.0409 |