missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
o-Carbomethoxybenzyl Sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Carbomethoxybenzyl Sulfonamide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO4S/c1-14-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,12,13) |
| Formel vægt | 229.0409 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?