Få mere at vide
O-benzylfosfo-N-FMOC-L-serin, 95%
Artikelnummer. 15438707
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438707 5 g 5g
15448707 250 mg 250mg
15428707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52168.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 158171-14-3 | C25H24NO8P | 497,44 g/mol
Det kan anvendes i syntesen af fosfopeptider. Dette derivat kan introduceres ved hjælp af standardaktiveringsmetoder, såsom PyBOP og TBTU. Den monobeskyttede phosphoserinrest, når den er inkorporeret, er stabil over for piperidin. Ved at bruge dette reagens kan selv peptider indeholdende flere phosphoryleringssteder fremstilles effektivt ved standard Fmoc SPPS-metoder. β-piperidinylalanin-dannelse har vist sig at forekomme under Fmoc-afbeskyttelse af N-terminal Ser(PO(OBzl)OH), især under mikrobølgebetingelser. Denne bireaktion kan elimineres ved at bruge cyclohexylamin eller DBU kun til dette Fmoc-afbeskyttelsestrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan anvendes til syntese af fosfopeptider. Dette derivat kan introduceres ved hjælp af standardaktiveringsmetoder, såsom PyBOP og TBTU. Den monobeskyttede phosphoserinrest, når den er inkorporeret, er stabil over for piperidin. Ved at bruge dette reagens kan selv peptider indeholdende flere phosphoryleringssteder fremstilles effektivt ved standard Fmoc SPPS-metoder. β-piperidinylalanin-dannelse har vist sig at forekomme under Fmoc-afbeskyttelse af N-terminal Ser(PO(OBzl)OH), især under mikrobølgebetingelser. Denne bireaktion kan elimineres ved at bruge cyclohexylamin eller DBU kun til dette Fmoc-afbeskyttelsestrin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 158171-14-3
Molekylær formel C25H24NO8P
Molekylvægt (g/mol) 497.44
MDL nummer MFCD00797869
InChI nøgle ZBPUWGDUVAAWJY-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-o-benzylphospho-l-serine, fmoc-ser hpo3bzl-oh, fmoc-o-benzyl-l-phosphoserine, fmoc-ser po3bzlh-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy propanoic acid, 2s-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, pubchem20516, fmoc-l-ser po obzl oh-oh, n-fmoc-o-benzylphospho-l-serine, fmoc-ser po3bzlh-oh hplc
PubChem CID 11005563
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[hydroxy(phenylmethoxy)phosphoryl]oxypropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzylphospho-N-Fmoc-L-serine
Mængde 5 g
Beilstein 7060483
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 497.44
Procent renhed 95%