Få mere at vide
O-Benzylphospho-N-Fmoc-L-serine, 95%
Beskrivelse
Det kan anvendes i syntesen af fosfopeptider. Dette derivat kan introduceres ved hjælp af standardaktiveringsmetoder, såsom PyBOP og TBTU. Den monobeskyttede phosphoserinrest, når den er inkorporeret, er stabil over for piperidin. Ved at bruge dette reagens kan selv peptider indeholdende flere phosphoryleringssteder fremstilles effektivt ved standard Fmoc SPPS-metoder. β-piperidinylalanin-dannelse har vist sig at forekomme under Fmoc-afbeskyttelse af N-terminal Ser(PO(OBzl)OH), især under mikrobølgebetingelser. Denne bireaktion kan elimineres ved at bruge cyclohexylamin eller DBU kun til dette Fmoc-afbeskyttelsestrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det kan anvendes til syntese af fosfopeptider. Dette derivat kan introduceres ved hjælp af standardaktiveringsmetoder, såsom PyBOP og TBTU. Den monobeskyttede phosphoserinrest, når den er inkorporeret, er stabil over for piperidin. Ved at bruge dette reagens kan selv peptider indeholdende flere phosphoryleringssteder fremstilles effektivt ved standard Fmoc SPPS-metoder. β-piperidinylalanin-dannelse har vist sig at forekomme under Fmoc-afbeskyttelse af N-terminal Ser(PO(OBzl)OH), især under mikrobølgebetingelser. Denne bireaktion kan elimineres ved at bruge cyclohexylamin eller DBU kun til dette Fmoc-afbeskyttelsestrin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Benzylphospho-N-Fmoc-L-serine |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 7060483 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 497.44 |
| Procent renhed | 95% |