Få mere at vide
O-Benzylhydroxylamine, TRC
Artikelnummer. 30345547
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30345547 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30345547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB535498100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzylhydroxylamine
CAS 622-33-3
Molekylær formel C7H9NO
Mængde 100 mg
Synonym Hydroxylamine, O-(phenylmethyl)-, Benzyloxyamine (6CI,7CI), Hydroxylamine, O-benzyl- (8CI), O-(Phenylmethyl)hydroxylamine, O-Benzylhydroxylamine, O-Benzyloxyamine, SNR 1635, α-(Aminooxy)toluene
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
SMIL NOCc1ccccc1
IUPAC navn O-benzylhydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 123.15
Formel vægt 123.0684