Få mere at vide
O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30344316
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30344316 10 g
1 options
Artikelnummer. 30344316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27908010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2687-43-6
Molekylær formel C7 H9 N O . HCl
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
SMIL Cl.NOCc1ccccc1
IUPAC navn O-benzylhydroxylamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 159.61
Formel vægt 159.0451