Få mere at vide
O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10636862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636862 25 g Glasflaske 25g
10487280 5 g Glasflaske 5g
10404605 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636862 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105970250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2687-43-6 | C7H9NO·HCl | 159,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2687-43-6
Molekylær formel C7H9NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 159.62
MDL nummer MFCD00012952
InChI nøgle HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
PubChem CID 102312
IUPAC navn O-benzylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 238 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2ONH2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 06, 440
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand
Formel vægt 159.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.