Få mere at vide
O-benzylhydroxylamin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11473637
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473637 5 g 5g
11483637 25 g 25g
11493637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17393.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2687-43-6 | C7H10ClNO | 159,613 g/mol
Til brug ved dannelse af nitroner ud fra carbonylforbindelser og deres anvendelse i cycloadditionsreaktioner. Anvendes som reagens til syntese af hydroxylaminer og hydroxyamater. Effektivt reagens brugt til at forberedeα -hydroxybenzylaminer fraα -hydroxyketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Til brug ved dannelse af nitroner ud fra carbonylforbindelser og deres anvendelse i cycloadditionsreaktioner. Anvendes som reagens til syntese af hydroxylaminer og hydroxyamater. Effektivt reagens brugt til at forberedeα -hydroxybenzylaminer fraα -hydroxyketoner.
Opløselighed Opløselig i
DMSO og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2687-43-6
Molekylær formel C7H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 159.613
MDL nummer MFCD00012952
InChI nøgle HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
PubChem CID 102312
IUPAC navn O-benzylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt ∼238 °C (sublimering)
Mængde 5 g
Beilstein 3595440
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO og methanol.
Formel vægt 159.62
Procent renhed 99%