Få mere at vide
O-Benzylhydroxylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10795983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10795983 5 g Glasflaske 5g
10270113 25 g Glasflaske 25g
10592744 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10795983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382050050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-33-3 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-33-3
Molekylær formel C7H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 159.61
MDL nummer MFCD00221709
InChI nøgle HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyamine, hydroxylamine, o-phenylmethyl, hydroxylamine, o-benzyl, o-benzyl-hydroxylamine, benzyl-o-hydroxylamine, oxybenzylamine, o-phenylmethyl hydroxylamine, o-benzyloxylamine, phenylmethoxyamine, benzyloxy amine
PubChem CID 102313
IUPAC navn O-benzylhydroxylamin
SMIL [H+].[Cl-].NOCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzylhydroxylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 110°C to 112°C (20.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2ONH2
Brydningsindeks 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Beilstein 06, IV, 2562
Specifik vægtfylde 1.19
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 123.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Benzylhydroxylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.