Få mere at vide
O-Benzylhydroxylamine, 96%
Artikelnummer. 11383167
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383167 5 g 5g
11393167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13601.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-33-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
O-benzylhydroxylamin anvendt til syntese af alfa-hydroxybenzylaminer fra alfa-hydroxyketoner. Det er også involveret i fremstillingen af hydroxylaminer og hydroxyamater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-benzylhydroxylamin anvendt til syntese af alfa-hydroxybenzylaminer fra alfa-hydroxyketoner. Det er også involveret i fremstillingen af hydroxylaminer og hydroxyamater.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-33-3
Molekylær formel C7H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 159.61
MDL nummer MFCD00221709
InChI nøgle HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyamine, hydroxylamine, o-phenylmethyl, hydroxylamine, o-benzyl, o-benzyl-hydroxylamine, benzyl-o-hydroxylamine, oxybenzylamine, o-phenylmethyl hydroxylamine, o-benzyloxylamine, phenylmethoxyamine, benzyloxy amine
PubChem CID 102313
IUPAC navn O-benzylhydroxylamin
SMIL [H+].[Cl-].NOCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzylhydroxylamine
Tæthed 1.058
Kogepunkt 118°C to 119°C (30 mmHg)
Lineær formel C6H5CH2ONH2
Brydningsindeks 1.541
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1906691
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylsulfoxide and methanol.
Formel vægt 123.15
Procent renhed 96%