missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-Benzyl-S-(methyl-d3)-3-thioacetaminophen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Benzyl-S-(methyl-d3)-3-thioacetaminophen |
| CAS | 1184990-56-4 |
| Molekylær formel | C16H14D3NO2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Benzoxy-3-(methylthio-d3)acetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO2S/c1-12(18)17-14-8-9-15(16(10-14)20-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,17,18)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Sc1cc(NC(=O)C)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-[4-phenylmethoxy-3-(trideuteriomethylsulfanyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.4 |
| Formel vægt | 290.1168 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?