missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-Benzyl Posaconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Benzyl Posaconazole |
| CAS | 170985-86-1 |
| Molekylær formel | C44H48F2N8O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol |
| InChI formel | InChI=1S/C44H48F2N8O4/c1-3-42(32(2)56-25-33-7-5-4-6-8-33)54-43(55)53(31-49-54)38-12-10-36(11-13-38)50-19-21-51(22-20-50)37-14-16-39(17-15-37)57-26-34-24-44(58-27-34,28-52-30-47-29-48-52)40-18-9-35(45)23-41(40)46/h4-18,23,29-32,34,42H,3,19-22,24-28H2,1-2H3/t32-,34+,42-,44-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@H]([C@H](C)OCc1ccccc1)N2N=CN(C2=O)c3ccc(cc3)N4CCN(CC4)c5ccc(OC[C@@H]6CO[C@](Cn7cncn7)(C6)c8ccc(F)cc8F)cc5 |
| IUPAC navn | 4-[4-[4-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)oxolan-3-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(2S,3S)-2-phenylmethoxypentan-3-yl]-1,2,4-triazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 790.9 |
| Formel vægt | 790.3767 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?