missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Benzyl-N-[(benzyloxy)carbonyl]-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-L-tyrosine Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30347795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347795 50 mg
30341462 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB23150050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Benzyl-N-[(benzyloxy)carbonyl]-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-L-tyrosine Benzyl Ester
CAS 600737-82-4
Molekylær formel C37H40BNO7
Mængde 50 mg
Synonym O-Phenylmethyl-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-L-tyrosine Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C37H40BNO7/c1-36(2)37(3,4)46-38(45-36)31-22-30(20-21-33(31)42-24-27-14-8-5-9-15-27)23-32(34(40)43-25-28-16-10-6-11-17-28)39-35(41)44-26-29-18-12-7-13-19-29/h5-22,32H,23-26H2,1-4H3,(H,39,41)
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(OCC2=CC=CC=C2)=O)CC3=CC(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)=C(OCC5=CC=CC=C5)C=C3
IUPAC navn benzyl (S)-3-(4-(benzyloxy)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 621.53
Formel vægt 621.29
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.