Få mere at vide
O-benzyl-L-tyrosin methylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15478576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478576 5 g 5g
15468576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63908.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 34805-17-9 | C17H20ClNO3 | 321,80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34805-17-9
Molekylær formel C17H20ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 321.80
MDL nummer MFCD00080888
InChI nøgle IQKXGACPIPNLEL-RDZNSINMNA-N
Synonym h-tyr bzl-ome.hcl, h-tyr bzl-ome hcl, o-benzyl-l-tyrosine methyl ester hydrochloride, c17h19no3.hcl, l-tyrosine, o-phenylmethyl-, methyl ester, hydrochloride, h-tyr bzl-omehcl, h-tyr bzl-ome??hcl, h-tyr bzl-ome·hcl, h-tyr bzl-ome hydrochloride, o-benzyl tyrosine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12616037
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzyl-L-tyrosine methyl ester hydrochloride
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoat;hydrochlorid
Mængde 5 g
Formel vægt 321.8
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof