missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Benzyl-L-tyrosine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30347139
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347139 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB29620510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Benzyl-L-tyrosine Benzyl Ester Hydrochloride
CAS 52142-01-5
Molekylær formel C23 H23 N O3 . H Cl
Mængde 10 g
Synonym O-(Phenylmethyl)-L-tyrosine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, 3-[p-(Benzyloxy)phenyl]-alanine Benzyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H23NO3.ClH/c24-22(23(25)27-17-20-9-5-2-6-10-20)15-18-11-13-21(14-12-18)26-16-19-7-3-1-4-8-19;/h1-14,22H,15-17,24H2;1H/t22-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn benzyl (2S)-2-amino-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 397.895
Formel vægt 397.144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.